Learn More
NSC232003, MedChemExpress
Description
NSC232003 is a highly potent and cell-permeable UHRF1 inhibitor, which inhibits DNA methylation in vitro and disrupts DNMT1/UHRF1 interactions at a cellular level.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | NSC232003 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1905453-18-0 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H7N3O3 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Informations sur la solubilité | H2O : 2 mg/mL (11.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | O=C1NC(/C(C=N1)=C(NO)/C)=O |
| Afficher plus |