Learn More
Wika Manomètre rempli de NSF
Code produit 15367954 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de pression:
0 à 160 psi
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de pression Conditionnement
15367954 0 à 160 psi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15367954 Fournisseur Wika Code fournisseur 6804931
Expédition estimée: 12-01-2027
Le NSF Le manomètre à pression remplie est fabriqué avec des composants sans plomb, conformément à la définition de la SDWA.
  • Fabriqué en USA .
  • Soudure spéciale sans plomb et à l'argent pour toutes les pièces en contact avec le fluide.
  • Ces NSF Les jauges certifiées sont fabriquées conformément aux normes NSF/ANSI 61, pour un contenu sans plomb.
  • Disponibles dans une large gamme de modèles, de tailles et de configurations.
  • Les jauges sont dotées de cadrans spéciaux avec NSF Logo sur le cadran pour indiquer la conformité.
  • Ces NSF Les jauges sont disponibles en versions et configurations personnalisées.
  • Des versions personnalisées de l'indicateur sont disponibles.
Spécification
Certifications/Conformité Conformité CE
Taille du cadran (impériale) 2,5 in
Taille du cadran (métrique) 64 mm
Température de fonctionnement (impériale) -4 °C à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique) -20 °C à 60 °C
Taille (impériale) du raccord 0,25 in NPT(M), inférieur
Taille (métrique) du raccord 6,35 mm NPT(M), inférieur
Température (impériale) max. 140 °F
Température (impériale) min. -4 °C
Température (métrique) Max 60 °C
Pièces en contact avec des liquides Alliage de cuivre
Précision ± 3-2-3 % de la plage (ASME Qualité B)
Type d’affichage Analogique
Gamme de pression 0 à 160 psi
Type de produit Manomètre rempli de NSF