Learn More
MedChemExpress NT 13
Spécification
Spécification
| CAS | 117928-93-5 |
| Contenu et stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Poids moléculaire | 414.45 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : ≥ 122.5 mg/mL (295.57 mM) |
| Synonyme | TPPT |