Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de liaison NTI
Code produit 12793391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 ml
Conditionnement:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12793391 200 ml 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12793391 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740305.120
 Article restreint
En stock
Tampon de liaison NTI à utiliser avec les kits NucleoSpin Gel and PCR Clean-up ou NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Midi / Maxi.
NucleoSpin™ Le kit Gel and PCR Clean-up est un kit 2 en 1 permettant de purifier les fragments d'ADN issus de réactions enzymatiques, telles que la PCR, ainsi que de gels d'agarose. L'échantillon est mélangé avec un tampon de liaison. NTI et (dans le cas d'une bande de gel découpée) est chauffée pour dissoudre l'agarose. En présence de sel chaotropique, l’ADN est lié à la membrane de silice de la colonne. Les contaminations sont éliminées par des étapes de lavage simples et l’ADN pur est ensuite élué.
  • Tampon de liaison standard avec indicateur de pH
  • Seuls deux volumes de tampon de liaison par volume d'échantillon sont nécessaires pour traiter l'échantillon (200 µL μde réaction PCR/enzymatique ou 200 mg de gel d'agarose), avec une seule étape de chargement.
  • En ajoutant un tampon de liaison supplémentaire NTI , il est possible de charger une quantité illimitée de volumes d'échantillons sur une seule colonne
  • L'indicateur de pH assure des conditions de liaison optimales avec le pH < 7.0 en aidant à identifier l'agarose non dissous lors de l'extraction d'ADN sur gel, du jaune (conditions correctes) au bleu (pH trop élevé)
  • Des tampons de liaison séparés doivent être utilisés pour la purification d’échantillons contenant de l’ADN à un brin ou de la SDS
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiocyanate de guanidinium
CAS 593-84-0
Description Tampon de liaison standard avec indicateur de pH
À utiliser avec (application) Gel et kit de nettoyage PCR NucleoSpin™
Quantité 200 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Buffer NTI
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consigli di prudenza
  • P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.