Learn More
MP BIOMEDICALS Spray Nuc-Off pour l'élimination des nucléases et de l'ADN
Code produit 30214849 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
450 ml
1 800 ml
Conditionnement:
1.80L
450mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
30214849 450 ml 450mL
30214852 1 800 ml 1.80L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30214849 Fournisseur MP BIOMEDICALS Code fournisseur 112462450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00€
    255.15€ / 450mL
    Économisez 64.85€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spray non toxique conçu pour éliminer les nucléases, l'ADN et l'ARN.
MP Biomedicals Le spray Nuc-Off pour l'élimination des nucléases et des acides nucléiques est une solution prête à l'emploi pour une élimination rapide et économique des RNases, des DNases, de l'ARN et de l'ADN.
Cette solution non toxique en spray permet d'éliminer efficacement les nucléases, l'ARN et l'ADN de la surface de :
  • consommables de laboratoire
  • Thermo Scientific
  • autres ustensiles
créer un environnement propre pour les expériences liées à l'ARN ou à l'ADN.
Il est fortement recommandé de nettoyer régulièrement votre :
  • pipettes
  • surfaces de banc
  • instrument extérieur
Notes d’application :
Le spray Nuc-Off pour l'élimination des nucléases et des acides nucléiques est destiné à l'élimination efficace et sûre des nucléases, de l'ADN et de l'ARN susceptibles d'entraîner des résultats expérimentaux faussement positifs ou faussement négatifs.
Énoncé d’utilisation :
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO)
Spécification
Type de produit Agent de suppression
Volume (métrique) 450 ml