Learn More
MP BIOMEDICALS Spray Nuc-Off pour l'élimination des nucléases et de l'ADN
Code produit 30214852 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
450 ml
1 800 ml
Conditionnement:
1.80L
450mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
30214852 1 800 ml 1.80L
30214849 450 ml 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30214852 Fournisseur MP BIOMEDICALS Code fournisseur 112462451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00€
    969.15€ / 1.8L
    Économisez 50.85€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Spray non toxique conçu pour éliminer les nucléases, l'ADN et l'ARN.
MP Biomedicals Le spray Nuc-Off pour l'élimination des nucléases et des acides nucléiques est une solution prête à l'emploi pour une élimination rapide et économique des RNases, des DNases, de l'ARN et de l'ADN.
Cette solution non toxique en spray permet d'éliminer efficacement les nucléases, l'ARN et l'ADN de la surface de :
  • consommables de laboratoire
  • Thermo Scientific
  • autres ustensiles
créer un environnement propre pour les expériences liées à l'ARN ou à l'ADN.
Il est fortement recommandé de nettoyer régulièrement votre :
  • pipettes
  • surfaces de banc
  • instrument extérieur
Notes d’application :
Le spray Nuc-Off pour l'élimination des nucléases et des acides nucléiques est destiné à l'élimination efficace et sûre des nucléases, de l'ADN et de l'ARN susceptibles d'entraîner des résultats expérimentaux faussement positifs ou faussement négatifs.
Énoncé d’utilisation :
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO)
Specifications
Type de produit Agent de suppression
Volume (métrique) 1 800 ml
Product Identifier
  • Nuc-Off spray éliminateur de nucléases et d
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
Hazard Statement
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .