Learn More
MP BIOMEDICALS Spray Nuc-Off pour l'élimination des nucléases et des acides nucléiques
Code produit 30214848 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
450 ml
1 800 ml
Conditionnement:
1.80L
450mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
30214848 1 800 ml 1.80L
30214853 450 ml 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30214848 Fournisseur MP BIOMEDICALS Code fournisseur 112461451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00€
    880.95€ / 1.8L
    Économisez 44.05€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Spray non toxique conçu pour éliminer les nucléases et l'ADN.
Le spray d'élimination des nucléases et de l'ADN Nuc-Off de Biomedicals est une solution prête à l'emploi pour une élimination rapide et économique des contaminations par les RNases, les DNases et l'ADN.
Cette solution non toxique en spray permet d'éliminer efficacement les nucléases et l'ADN de la surface de :
  • consommables de laboratoire
  • Thermo Scientific
  • autres ustensiles
créer un environnement propre pour les expériences liées à l'ARN ou à l'ADN.
Il est fortement recommandé de nettoyer régulièrement votre :
  • pipettes
  • surfaces de banc
  • instrument extérieur
Notes d’application :
Le spray Nuc-Off pour l'élimination des nucléases et de l'ADN est destiné à l'élimination efficace et sûre des nucléases et de l'ADN susceptibles d'entraîner des résultats expérimentaux faussement positifs ou faussement négatifs.
Énoncé d’utilisation :
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO)
Spécification
Type de produit Agent de suppression
Volume (métrique) 1 800 ml