Description
MP Biomedicals Le spray Nuc-Off pour l'élimination des nucléases est une solution prête à l'emploi pour une élimination rapide et économique des RNases et des DNases.
Cette solution non toxique et non corrosive, sous forme de spray, permet d'éliminer efficacement les nucléases de la surface de :
- consommables de laboratoire
- Thermo Scientific
- autres ustensiles
- créer un environnement propre pour les expériences liées à l'ARN ou à l'ADN.
Il est fortement recommandé de nettoyer régulièrement votre :
- pipettes
- surfaces de banc
- instrument extérieur
Notes d’application :
Le spray d'élimination des nucléases Nuc-Off est destiné à l'élimination efficace et sûre des nucléases susceptibles d'entraîner des résultats expérimentaux faussement positifs ou faussement négatifs.
Énoncé d’utilisation :
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Agent de suppression |
| Volume (métrique) | 450 ml |
Sécurité et traitement
- Spray Nuc-Off pour l
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: p-Diethyl benzene