Learn More
Molecular Probes™ NucGreen™ Dead 488 ReadyProbes™ Reagent (SYTOX™ Green)
Code produit 15164175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 flacons
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15164175 6 flacons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15164175 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur R37109
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Réactif NucGreen™ Dead 488 ReadyProbes™
Le réactif NucGreen Dead 488 ReadyProbes est un colorant incapable de pénétrer dans les cellules qui émet une fluorescence verte exceptionnellement brillante lorsqu’elle est liée à l’ADN. Les cellules qui ont perdu l’intégrité de la membrane plasmique sont colorées en quelques minutes, ce qui rend cette coloration extrêmement utile pour estimer les rapports de cellules vivantes / mortes et mesurer la cytotoxicité dans les essais cinétiques de cellules vivantes. Il convient également à la coloration des noyaux dans les préparations cellulaires fixes et les sections tissulaires.
• Fluorescence verte exceptionnellement brillante lors de la liaison à l’ADN
• Coloration rapide des cellules endommagées, mortes ou fixées sans étape de lavage
• Formulation liquide prête à l’emploi dans un flacon compte-gouttes pratique—pas besoin de diluer, de peser ni d’utiliser de pipette
• Stabilité à température ambiante—reste à portée de main ou de la zone de culture cellulaire
Applications d’imagerie cellulaire
Le réactif NucGreen Dead 488 incapable de pénétrer dans les membranes est un colorant d’ADN à forte affinité qui colore facilement les cellules avec des membranes cellulaires compromises, mais sans pénétrer dans les cellules vivantes. Il est donc idéal pour la discrimination des cellules vivantes et mortes. La fluorescence augmente de plus de 500 fois sur la liaison à l’ADNdb dans les cellules avec des membranes cellulaires compromises (cellules mortes ou mourantes), dans les cellules fixes et les coupes de tissus. Les propriétés spectrales, avec une excitation/émission à 504/523 nm lorsqu’il est lié à l’ADN, sont optimales pour les filtres FITC standard.
Conseils d’utilisation
• Le réactif NucGreen Dead 488 peut être ajouté directement aux cellules dans un milieu complet ou une solution tampon
• Il colore facilement les noyaux de cellules fixées et les coupes de tissus
• Dans la plupart des cas, 2 gouttes/ml et un temps d’incubation de 15 à 30 minutes donneront une coloration nucléaire vive ; toutefois, une optimisation peut s’avérer nécessaire pour certains types de cellules, dans certaines conditions et pour certaines applications. Dans ces situations, ajoutez simplement une goutte de plus ou de moins jusqu’à obtenir une intensité de coloration optimale. Dans la plupart des cas, la coloration s’intensifie sur la durée si les cellules ne sont pas lavées avant l’imagerie.
• Le colorant NucGreen Dead 488 est excité avec un maximum de 504 nm lorsqu’il est lié à l’ADN, avec une émission maximale à 523 nm. Elle est détectée à travers des filtres GFP et FITC standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Couleur Vert
Contenu et stockage 6 flacons compte-gouttes de 2,5 ml
Conserver à ≤ 25°C
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Microscope confocal, Système d’imagerie cellulaire Floid, Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux
Type de produit Coloration d’acide nucléique
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Emission 523 nm
Excitation Wavelength Range 504 nm
Forme Liquide
Gamme de produits NucGreen, ReadyProbes
Quantité 6 flacons
Localisation subcellulaire Nucleus