Learn More
Invitrogen™ Nuclear Receptor Buffer F
Code produit 10116403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10116403 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10116403 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV4547
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Tampon récepteur nucléaire F
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de récepteur nucléaire
Forme physique Liquide
Quantité 25 ml