Learn More
Thermo Scientific™ Nucleic Acid Detection Blocking Buffer
Code produit 11820104 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11820104 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11820104 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89880A
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Nucleic Acid Detection Blocking Buffer is intended for use with the Thermo Scientific™ Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit, of which it is also a component.
Nucleic Acid Detection Blocking Buffer is intended for use with the Thermo Scientific™ Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit, of which it is also a component. Non-specific binding of probe to membrane can be minimized by incubating the membrane in Blocking Buffer for 15 minutes.
Related Products
  • Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit (Cat. No. 89880)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à 4°C.
Tampon Tampons de blocage
Type de produit Tampon de blocage pour la détection des acides nucléiques
Quantité 500 ml