Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ AX 10000, colonnes Giga pour ADN plasmidique de qualité transfection
Description
NucleoBond™ Les kits de purification de plasmides intègrent NucleoBond™ La technologie AX, un échangeur d'anions à base de silice développé pour la séparation de routine de différentes classes d'acides nucléiques, permet une activité biologique supérieure des acides nucléiques purifiés et rend possibles des taux de récupération de masse élevés en minimisant les effets d'adsorption non spécifiques. Les bactéries récoltées dans le bouillon de culture sont lysées selon une procédure alcaline/SDS modifiée. L’ADN chromosomique et l’ADN plasmide sont dénaturés dans ces conditions alcalines. L’acétate de potassium est ensuite ajouté au lysat dénaturé, provoquant la formation d’un précipité contenant l’ADN chromosomique et d’autres composés cellulaires, neutralisant ainsi le lysat. L’ADN plasmide, qui reste en solution, peut revenir à sa structure native superenroulée. Après avoir équilibré le approprié NucleoBond™ Dans la colonne AX, le lysat clarifié est appliqué et l'ADN plasmidique est lié à la résine échangeuse d'anions. Après les étapes de lavage suivantes, l’ADN plasmide purifié est élué dans un tampon de force ionique élevée et précipité avec de l’isopropanol. Enfin, l’ADN plasmide est reconstitué dans un tampon TE pour une utilisation ultérieure. Ou bien, NucleoBond™ Le Finalizer peut être utilisé pour la concentration et la désalinisation de l'ADN plasmidique élué. NucleoBond™ Les filtres pliés (inclus dans les kits Midi (PC 100), Maxi (PC 500), Mega (PC 2 000) et Giga (PC 10 000)) éliminent l'étape de centrifugation après la lyse alcaline. Les filtres réduisent le temps de manipulation et éliminent les déchets plastiques courants dans d'autres systèmes de filtration. En environ 2 min (Midi) et 10 min (Maxi) de fonctionnement sans surveillance, l'élimination complète du SDS et des débris cellulaires des échantillons de plasmides est obtenue. NucleoBond™ Les filtres repliés n'induisent pas de cisaillement des grandes constructions d'ADN, telles que les PAC ou les BAC. Types de kit et composants : NucleoBond™ Mini (PC 20) - NucleoBond™ Colonnes AX 20, tampons, Rnase A. NucleoBond™ Midi (PC 100) - NucleoBond™ Colonnes AX 100, tampons, filtres repliés Rnase A. NucleoBond™ Maxi (PC 500) - NucleoBond™ Colonnes AX 500, tampons, RNase A, filtres repliés XL. NucleoBond™ Mega (PC 2000) - NucleoBond™ Colonnes AX 2000, tampons, RNase A, filtres repliés XL. NucleoBond™ Giga (PC 10 000) - NucleoBond™ Colonnes AX 10 000, tampons, RNase A, filtres repliés. Pour plus d’informations sur ce produit, contacter le service client.
- NucleoBond™ Les filtres pliés éliminent l'étape de centrifugation pour une clarification facile, rapide et pratique du lysat bactérien.
- Les colonnes fonctionnent par écoulement par gravité, ce qui permet la purification de plusieurs échantillons en parallèle
- La plage de travail va des nanogrammes aux milligrammes d’ADN
- La récupération de l'ADN plasmidique est > 90%
- ADN de qualité transfection
- Reproductibilité entre lots élevée
- Aucune utilisation de solvants organiques
- Précipitation à l'alcool de l'ADN/ARN. Purification de l'ADN plasmidique à nombre de copies élevé et faible à partir d'E. coli , adapté à la transfection, au séquençage et au clonage.
Spécification
Spécification
| Type de produit final | Colonnes NucleoBond AX 10000 |
| À utiliser avec (application) | Plasmides à nombre élevé de copies issus d'E. coli, plasmides à nombre faible de copies issus d'E. coli (volumes de tampon supérieurs requis, se référer aux Informations de commande) |
| Nbre de réactions | 5 |
| Type de produit | Colonnes NucleoBond AX 10000 |
| Quantité | 1 boîte |
| Dimensions | <300 kbp |
| Rendement | 2000-10000 μg |