Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ AXG 20, Mini-colonnes pour ADN de haute intégrité
Code produit 12748472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Rendement:
20 μg
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Rendement Conditionnement
12748472 20 μg 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12748472 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740544
En stock
Chromatographie d'échange d'anions pour la purification de l'ADN de bactéries, de levures et de tissus
La qualité de l’ADN génomique est exceptionnelle. Les échantillons sont d’abord lysés dans des conditions spéciales pour éliminer les érythrocytes. Après incubation avec la protéinase K, l'échantillon est dilué avec le tampon N2 avant d'être chargé sur la NucleoBond™ colonne. Après l’élution avec un tampon à force ionique élevée, l’ADN génomique est précipité avec de l’isopropanol. L’ADN purifié par cette méthode est adapté à tous les types de réactions suivantes. Composants du kit : NucleoBond™ Kit CB 100 - NucleoBond Colonnes AXG 100, tampons, protéinase K. NucleoBond™ Kit CB 500 - NucleoBond™ Colonnes AXG 500, tampons, protéinase K.
  • Technologie d’échange d’anions
  • Format : colonnes à écoulement par gravité
  • Matériel d'échantillonnage : sang total, couche leucocytaire, cellules en culture (jusqu'à 20 mL de sang)
  • Taille des fragments : 500 pb à 300 kb
  • Rendement : 100 μg ou 500 μg selon la colonne utilisée
  • Capacité de liaison : μ100 g ou μ500 g selon la colonne utilisée
  • Temps de préparation : 4 à 5 heures Pour la purification de jusqu'à 500 g μd'ADN génomique à partir de sang total.
Spécification
Type de produit final Colonnes NucleoBond AXG 20
À utiliser avec (application) ADN génomique de bactéries et de levures* , tissu
Type de produit Colonnes NucleoBond AXG 20
Quantité 1 boîte
Rendement 20 μg