Learn More
Macherey-Nagel™ Smart Rack NucleoBond™
Code produit 15839097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15839097 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15839097 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.70€
    59.33€ / 1 pièces
    Économisez 13.37€
    18% de réduction
En stock
Rack gris clair pouvant contenir les colonnes d’écoulement par gravité NucleoBond™ Xtra (Midi, Maxi, BAC) et NucleoBond ™ AX (20, 100, 500, 2000et 10000). Le rack peut contenir jusqu’à six (6) colonnes Midi et quatre (4) colonnes Maxi pendant la purification de l’ADN plasmide par chromatographie échangeuse d’anions.
Échangeurs d’anions NucleoBond™ Xtra — avec filtration rapide, capacité de liaison élevée et débit élevé.
  • Fournit de l’ADN plasmide ultra-pur en moitié moins de temps que les autres kits Midi ou Maxi
  • Les kits NucleoBond™ Xtra Midi et Maxi contiennent des colonnes agrandies créant des lits de résine de silice plus courts
  • Le Smart Rack Xtra peut contenir jusqu’à 4 colonnes Maxi et 6 colonnes Midi pour un traitement simultané
    • Les colonnes sont maintenues par l’anneau à collet de la colonne
    • La hauteur de la colonne peut être réglée individuellement à l’aide de rondelles en plastique (incluses dans le kit)
    • Le Smart Rack NucleoBond™ Xtra est vendu séparément du kit Xtra NucleoBond™
Spécification
Type de produit Support / rack de colonne
À utiliser avec (application) Purification de l’ADN plasmide
À utiliser avec (équipement) Kits Xtra Midi ou Maxi NucleoBond™
Quantité 1 de chaque
Échantillons par cycle Jusqu’à 10