Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi EF, kit Maxi pour ADN plasmidique sans endotoxines
Code produit 12738422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
2
10
50
Conditionnement:
10 réactions
2 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
12738422 50 -
12949864 2 2 réactions
11982482 10 10 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12738422 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740424.50
 Article restreint
En stock
Échangeur d'anions de 2e génération pour un gain de temps et un ADN plasmidique sans endotoxines. Purifiez l’ADN plasmide sans endotoxines avec un rendement élevé. Le NucleoBond™ Xtra Le kit Maxi EF représente la nouvelle génération d'échangeurs d'anions permettant un rendement élevé et une vitesse ultra-rapide.
Caractéristiques
  • Sans endotoxines
  • ADN plasmidique avec moins de 0,05 UE/μg pour la transfection de cellules très sensibles
  • Élimination brevetée des endotoxines par étape de lavage supplémentaire – aucune incubation supplémentaire sur glace n'est nécessaire
  • Conception optimisée des colonnes – Préparation Maxi en 50 min.
  • Filtre de colonne inclus – débits de filtration élevés, clarification parallèle du lysat et chargement sur la colonne
  • Matériau de silice amélioré – rendements typiques de μ1000 g (Maxi)
Applications
  • Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
  • Plasmides à faible nombre de copies issus d’E. coli (augmentation des volumes de tampon requis)
  • Version haute vitesse
Spécification
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Formule Endotoxin-free Plasmid Maxi preps
Nbre de réactions 50
Volume d’échantillon <600 mL (copie haute résolution), < 1200 mL (faible copie)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoBond Xtra Maxi EF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/Sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi