Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi EF, kit Midi pour ADN plasmidique sans endotoxines
Code produit 12773550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50
Conditionnement:
10 réactions
50 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions unitSize
12773550 10 10 réactions
12798412 50 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12773550 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740420.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.98€
    169.05€ / 10 réactions
    Économisez 36.93€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Purifiez l’ADN plasmide sans endotoxines avec un rendement élevé. Le kit NucleoBond™ Xtra Midi EF représente la nouvelle génération d’échangeur d’anions permettant un traitement ultra-rapide et à haut rendement.
Caractéristiques
  • Sans endotoxines
  • ADN plasmidique avec moins de 0,05 UE/μg pour la transfection de cellules très sensibles
  • Élimination brevetée des endotoxines par étape de lavage supplémentaire – aucune incubation supplémentaire sur glace n'est nécessaire
  • Conception optimisée des colonnes – Préparation midi en 45 min.
  • Filtre de colonne inclus – débits de filtration élevés, clarification parallèle du lysat et chargement sur la colonne
  • Matériau de silice amélioré – rendements typiques de μ400 g (Midi)
Applications
  • Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
  • Plasmides à faible nombre de copies issus d’E. coli (augmentation des volumes de tampon requis)
Spécification
Tampon Oui
Format Colonne à écoulement gravitaire de taille moyenne
Isolation Technology Technologie de chromatographie échangeuse d’anions
Nbre de réactions 10
RNase Oui
Volume d’échantillon <200 mL (copie haute résolution), < 400 mL (faible copie)
Dimensions < 300 kpb
Rendement 400 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoBond Xtra Midi EF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/ethanol(diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution(diluted < 2 %),dodecyl sulfate,sodium s