Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne analytique HPLC EC Nucleodur™ 100-5
Code produit 12728712 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
12728712 50 mm 4,6 mm 1 pièce
12488307 250 mm 4 mm 1 pièce
12713590 150 mm 4,6 mm 1 pièce
12498307 250 mm 4,6 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12728712 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 760023.46
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase normale
Spécification
Chimie pour les colonnes Silice
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 8700 psi (600 bars)
Impuretés métalliques < 10 ppm
Compatibilité de phase mobile n-heptane
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 110 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants n-heptane
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Matériau de remplissage Silice
Type de colonne Phase normale
“End-capped” No
Phase Phase normale
Type de produit Colonne EC analytique