Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC à gravité Nucleodur™ C18
Code produit 12458567 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
3 mm
4 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Granulométrie Conditionnement
12458567 4 mm 5 μm 1 pièce
10485103 3 mm 3 μm 3 pièces
10011872 3 mm 5 μm 3 pièces
12448567 4 mm 3 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12458567 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 761125.40
Expédition estimée: 24-12-2026
Spécification
Taux de carbone 18 %
pH 1 à 11
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 8 mm
Porosité 110Å
Type Pré-colonnes CC
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Phase stationnaire NUCLEODUR™ C18 Gravity
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile/eau
Solvants Acétonitrile/eau
Matériau de remplissage Silice
Réticulation Octadécyl
Format de colonne Pré-colonne
À utiliser avec (application) Séparations de produits pharmaceutiques, acides aminés dérivés, médicaments
Technique HPLC
Forme des particules Sphérique
“End-capped” Oui
Type d’USP L1