Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC HT EC C18 en phase inverse Nucleodur™, 1,8 μm, 2 mm x 50 mm
Code produit. 12798732 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12798732
Marque: Macherey-Nagel™ 760305.20
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 18 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyle monomérique
Diamètre (métrique) 2 mm
À utiliser avec Pour LC/MS et HPLC préparatives
Hydrophobicité Non
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 13050 psi (900 bar)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 1,8 μm
pH 1 à 11
Porosité 110 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18 HT
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 18 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Acier inoxydable
Type Colonne EC
Technique HPLC, LC/MS