Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Isis Nucleodur™ C18
Code produit 12757830 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,8 μm
3 μm
5 μm
Taux de carbone:
11 %
20 %
Conditionnement:
1 pièce
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Taux de carbone Conditionnement
12757830 150 mm 2 mm 1,8 μm 20 % 1 pièce
12418447 100 mm 2 mm 1,8 μm 20 % 1 pièce
12418427 125 mm 2 mm 3 μm 20 % 1 pièce
12458427 150 mm 2 mm 3 μm 20 % 1 pièce
12498427 250 mm 2 mm 3 μm 20 % 1 pièce
12478437 30 mm 2 mm 1,8 μm 20 % 1 pièce
12438437 50 mm 2 mm 1,8 μm 20 % -
12468417 50 mm 2 mm 3 μm 20 % 1 pièce
12737830 75 mm 2 mm 1,8 μm 20 % 1 pièce
12428427 125 mm 3 mm 3 μm 20 % -
12468427 150 mm 3 mm 3 μm 20 % 1 pièce
12408437 250 mm 3 mm 3 μm 20 % 1 pièce
12488437 30 mm 3 mm 1,8 μm 20 % -
12448437 50 mm 3 mm 1,8 μm 20 % -
12478417 50 mm 3 mm 3 μm 20 % 1 pièce
12408427 100 mm 4,6 mm 3 μm 20 % 1 pièce
12448427 125 mm 4,6 mm 3 μm 20 % 1 pièce
12488427 150 mm 4,6 mm 3 μm 20 % 1 pièce
12408447 30 mm 4,6 mm 1,8 μm 20 % 1 pièce
12468437 50 mm 4,6 mm 1,8 μm 20 % 1 pièce
12498417 50 mm 4,6 mm 3 μm 20 % -
12428437 250 mm 4,6 mm 3 μm 20 % 1 pièce
12478507 50 mm 3 mm 1,8 μm 11 % 1 pièce
12747830 75 mm 4,6 mm 3 μm 20 % 1 pièce
12438427 125 mm 4 mm 3 μm 20 % 1 pièce
12488447 125 mm 4 mm 5 μm 20 % 1 pièce
12478427 150 mm 4 mm 3 μm 20 % 1 pièce
12418437 250 mm 4 mm 3 μm 20 % 1 pièce
12498437 30 mm 4 mm 1,8 μm 20 % 1 pièce
12458437 50 mm 4 mm 1,8 μm 20 % 1 pièce
12488417 50 mm 4 mm 3 μm 20 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Code produit 12757830 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 760409.20
Expédition estimée: 07-01-2027
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 20% or 11%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: HILIC or Reversed Phase
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyle polymérique
Diamètre (métrique) 2 mm
À utiliser avec Pour LC/MS et HPLC
Hydrophobicité Non
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 13050 psi (900 bar)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 1,8 μm
pH 1 à 10
Porosité 110 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18 Isis
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 20 %
Type de colonne Sélectivité stérique
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Acier inoxydable
Technique HPLC, LC/MS
Type de produit Colonne EC