Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC EC C18 Pyramid Nucleodur™
Code produit 12758952 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
12758952 2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12758952 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 761915.20
En stock
Spécification
Taux de carbone 14%
pH 1 - 9
Granulométrie 1,8 μm
Longueur (métrique) 4 mm
Porosité 110Å
Type Pré-colonne EC
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Phase stationnaire NUCLEODUR™ C18 Pyramid
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile/eau
Solvants Acétonitrile/eau
Matériau de remplissage Silice
Réticulation Octadécyl
Format de colonne Pré-colonne
À utiliser avec (application) Pour les analgésiques, les antibiotiques à la pénicilline, les bases d’acides nucléiques
Technique HPLC
Forme des particules Sphérique
Hydrophobicité Oui
“End-capped” Oui
Type d’USP L1