Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC CN-RP Nucleodur™
Code produit 12458577 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Granulométrie unitSize
12458577 4 mm 3 μm 1 pièce
12448577 3 mm 3 μm 1 pièce
12438577 4 mm 5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12458577 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 761430.40
Expédition estimée: 07-09-2026
Spécification
Taux de carbone 7%
Granulométrie 3 μm
Longueur (métrique) 8 mm
Porosité 100Å
Type Pré-colonnes CC
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Phase stationnaire NUCLEODUR™ CN-RP
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile/eau
Solvants Acétonitrile/eau
Matériau de remplissage Silice
Réticulation Cyano
Format de colonne Pré-colonne
À utiliser avec (application) Antidépresseurs tricycliques, stéroïdes, acides organiques
Technique HPLC
Forme des particules Sphérique
“End-capped” Oui
Type d’USP L10