Learn More
Lonza™ Nucleofector™ Dispositif de transfection 2b
Description
- Transfection très efficace de cellules primaires et de lignées cellulaires
- Des résultats fiables grâce à une viabilité élevée et à la préservation de la fonctionnalité cellulaire
Applications :
- Transfection à faible débit en format cuvette unique
- Transfection d'ADN plasmidique, d'ARNsi, d'ARNsh, de miARN, d'ARN et de morpholinos
- Transfection de peptides, de protéines ou de petites molécules
- Près de 4 000 publications évaluées par des pairs
- Adapté à la transformation bactérienne
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dispositif de transfection 2b |
| Tension | 100 à 110 V |