Spécification
| Capacité de colonne | 50 μeq/g |
| À utiliser avec (application) | HPLC, Séparation des anions inorganiques |
| Compatibilité avec les solvants | 2 mM de tampon de phtalate d’hydrogène de potassium d’un pH de 5,6 |
| Granulométrie | 10 μm |
| Type | Colonne HPLC |