Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleogel™ HPLC
Code produit 10388251 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Matériau:
Nucleogel SAX 1000 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Matériau
10388251 1 pièce -
10286841 1 pièce Nucleogel SAX 1000 8
10496281 1 pièce -
10378631 1 pièce -
10206511 1 pièce -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10388251 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 719475
Expédition estimée: 18-12-2026
Spécification
Matériau de la base Base en polymère
Chimie pour les colonnes polymère
À utiliser avec (application) Purification des peptides, des grandes protéines et des oligonucléotides, HPLC
Compatibilité avec les solvants 0,1 M de Na2SO4 + 0,2 % de NaN3
Granulométrie 8 μm
Phase stationnaire Base en polymère
Type Colonne HPLC
Composition de la résine PEI quaternisé