Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit 384 pour la purification d'ADN végétal
Code produit 16371626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1 x 384
4 x 384
Conditionnement:
1536 réactions
384 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
16371626 4 x 384 1536 réactions
16361626 1 x 384 384 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Liquide inflammable UN 1993, s.a. (2-propanol, mélange d’éthanol) Classe Chim 3 Groupe de produits II
Code produit 16371626 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 744402.4
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Liquide inflammable UN 1993, s.a. (2-propanol, mélange d’éthanol) Classe Chim 3 Groupe de produits II
Isolement de l'ADN à partir d'une multitude d'échantillons végétaux à l'aide de billes magnétiques flexibles.
  • Optimisé pour un traitement à haut débit dans un format à 384 puits
  • Purification efficace de l’ADN à partir d’un échantillon allant jusqu’à 30 mg
  • Adapté à un large éventail de cellules de végétaux
  • Applications types en aval : PCR, transfert Southern, tout type de réaction enzymatique
Spécification
Capacité 0,2 μg/μPerles en L
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon Tissu végétal
Efficacité 0,2 μg/μCapacité de reliure des perles en L
Nbre de réactions 4 x 384
Volume d’échantillon <30 mg poids humide
Heure du test 40-120 min / 96 préparations (hors lyse d’échantillon) ; 60 min / 384 préparations (hors lyse d’échantillon)
Rendement En fonction de la source, du stockage et de la qualité des échantillons
Forme Microbilles superparamagnétiques hautement réactives
Usage exclusivement réservé à la recherche