Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit Tissue and Trace pour la purification de l'ADN
Code produit 12788662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1 x 96
24 x 96
4 x 96
Conditionnement:
2304 réactions
384 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
12788662 4 x 96 384 réactions
12798672 1 x 96 -
12778662 24 x 96 2304 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12788662 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 744300.4
 Article restreint
En stock
Purification d'ADN à partir d'une large gamme d'échantillons à l'aide de billes magnétiques flexibles et isolement d'ADN à partir de traces médico-légales à l'aide de billes magnétiques flexibles.
NucleoMag 96 Tissue est conçu pour la purification parallèle rapide de l'ADN génomique à partir de tissus animaux, de cultures cellulaires et de bactéries dans un format à 96 puits. NucleoMag 96 Trace est conçu pour la purification de l'ADN à partir d'échantillons médico-légaux (par exemple, écouvillons buccaux, taches de sang séché, filtres de cigarettes). NucleoMag 96 Plant est conçu pour la purification de l'ADN génomique à partir de tissus végétaux dans un format à 96 puits.
La technologie des billes magnétiques offre un système fermé, ce qui réduit considérablement le risque de contamination croisée. NucleoMag Cette technologie peut être facilement adaptée aux plateformes d'automatisation de laboratoire courantes. Il peut être utilisé avec des séparateurs à broches statiques (par exemple NucleoMag SEP) ou séparateurs magnétiques intégrés dans des postes de travail robotisés.
Composants du kit :
  • NucleoMag 96 Tissu – NucleoMag Billes B, tampons, protéinase K
  • NucleoMag 96 Trace – NucleoMag Billes B, tampons, protéinase K
  • NucleoMag 96 Plantes – NucleoMag Billes C, tampons.
Purification rapide et économique de l'ADN génomique à l'aide de billes superparamagnétiques hautement réactives, facilement adaptables à une utilisation automatisée.
  • Taille de l'échantillon : NucleoMag 96 Tissu – jusqu'à 20 mg de tissu animal, 1 x 10⁷ cellules ou bactéries NucleoMag 96 Trace – écouvillons buccaux, taches de sang séché, filtres de cigarettes NucleoMag 96 Plantes – 20 mg à 50 mg de tissu végétal
  • Rendement typique : NucleoMag 96 Tissu/Plante – 10 μg à 20 μg d'ADN NucleoMag 96 Trace – 1 g μà 3 g μd'ADN
  • Un 260/280≥ 1,6 à 1,9
  • Concentration possible de l’échantillon
  • Suppression complète du PCR* inhibiteurs
  • Petits volumes d'élution (≥ 50 μL)
  • Le rendement ne dépend pas du volume d’élution
  • ADN prêt à l’emploi dans les applications en aval.
  • Capacité de liaison : μ0,4 g d'ADN par μL de NucleoMag suspension de billes
  • Taille des perles : 1 μm à 3 μm
  • Contamination des microbilles réduite
Pour la purification manuelle et automatisée de l’ADNg issu d’une large gamme de sources.
Spécification
Capacité 0,4 μg/μPerles en L
Isolation Technology Microbille magnétique
À utiliser avec (application) Pour l’isolement manuel et automatisé de l’ADN
Nbre de réactions 4 x 96
Type de produit NucleoMag™ 96 B-Bead
Volume d’échantillon <20 mg de tissu humain/animal, < 106 cellules
Heure du test 120min
Rendement 10 à 20 μg
Forme Microbilles superparamagnétiques hautement réactives
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoMag 96 Tissue
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), sodium perchlorate, proteinase K (origin: tr