Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit pour la purification d'ADN à partir de plantes
Code produit 12728672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
24 x 96
4 x 96
Conditionnement:
2304 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
12728672 4 x 96 -
12795224 24 x 96 2304 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12728672 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 744400.4
 Article restreint
En stock
Isolement de l'ADN à partir d'une multitude d'échantillons végétaux à l'aide de billes magnétiques flexibles.
Après la lyse des cellules sanguines, l'ADN génomique se lie sélectivement à NucleoMag Perles de sang. Les contaminants sont éliminés par le lavage et l’ADN peut être élué des billes dans des conditions de faible force ionique. La technologie à billes magnétiques offrant un système fermé (aucun transfert d’échantillon d’un puits à l’autre n’est nécessaire pendant la préparation), le risque de contamination croisée est considérablement réduit. Le NucleoMag Cette technologie peut être facilement adaptée aux plateformes d'automatisation de laboratoire courantes. Il peut être utilisé soit avec des séparateurs à broches statiques (par exemple, NucleoMag SEP) ou séparateurs magnétiques intégrés dans des postes de travail robotisés. Composants du kit : NucleoMag Billes B, plaque d'élution (en forme de U), tampons. Pour plus d’informations sur ce produit, veuillez contacter notre équipe d’assistance technique.
  • Technologie à microbilles magnétiques
  • Rendement : 1 μg à 4 μg
  • Échantillon : 100 L μde sang total
  • Volume d'élution : μ25 L à 100 μL
  • Capacité de liage : μ0,4 L/1 L μde billes
  • Temps de préparation : 120 min / 96 préparations
  • Taille des fragments : 300 pb à 30 kb
  • Format : perles superparamagnétiques (taille des perles : 1 μm à 3 μm)
Pour l’isolement manuel ou automatisé de l’ADN génomique issu de sang total.
Spécification
Capacité 0,4 μg/μPerles en L
Isolation Technology Microbille magnétique
À utiliser avec (application) Pour l’isolement manuel et automatisé de l’ADN
Nbre de réactions 4 x 96
Type de produit NucleoMag™ 96 C-Bead
Heure du test 120min
Rendement 10 à 20 μg
Forme Microbilles superparamagnétiques hautement réactives
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoMag 96 Plant
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dodecyl sulfate, sodium salt / 2-propanol / ethanol, sodiumperchlorate