Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Bactéries ADN pour la purification de l'ADN à partir de bactéries et de levures
Description
- Solution facile à automatiser pour les échantillons microbiens
- Chimie des tampons respectueuse de l'environnement – pas de sels chaotropiques
- À utiliser avec les tubes à billes MN pour le traitement d'échantillons individuels ou les plaques à 96 billes MN pour la disruption d'échantillons à haut débit.
- Protéinase liquide K et RNase liquide A pour une manipulation aisée
Spécification
Spécification
| Capacité | 0,4 μg/μPerles en L |
| Concentration | Selon la quantité et la qualité de l’échantillon |
| Contenu et stockage | 18°C à 25°C |
| Isolation Technology | Microbille magnétique |
| Type d’échantillon | Tissu animal, Bactéries, Champignons, Tissu humain, Insectes |
| Volume d’élution | 50 à 120 μL |
| À utiliser avec (application) | Réactions enzymatiques, NGS, PCR, RT-PCR, transfert Southern |
| Nbre de réactions | 384 préparations |
| Volume d’échantillon | <insectes de 40 mg, < 40 mg (108-109) bactéries, < 30 mg de champignons, < 30 mg de tissu riche en lipides, < 40 mg autres tissus |
| Cible | ADN |
| Afficher plus |