Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag™ DNA Food
Code produit. 15865224
Click to view available options
Quantité:
384 préparations
96 préparations
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 15865224
Marque: Macherey-Nagel™ 744945.1
Kit flexible pour l’isolement magnétique de l’ADN à partir de divers échantillons d’aliments et d’aliments pour animaux.
Kits alimentaires d’ADN NucleoMag™
  • Extraction d’ADN à partir de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, pour par exemple, l’identification d’espèces, la détection d’OGM
  • Obtenez même de faibles quantités d’ADN partiellement dégradé à partir de matrices complexes
  • Extraction de l’ADN des bactéries contaminantes (sécurité alimentaire)
  • La chimie des kits permet une flexibilité totale des échantillons
  • Isolement manuel ou automatisé de l’ADN
  • Application typique en aval : PCR en temps réel
Spécification
Capacité 0.4 μg/μL beads
Contenu et stockage Température ambiante (18 à 25°C)
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon Aliments pour animaux, Denrées alimentaires
Efficacité Binding capacity: 0.4 μg/μL beads
Volume d’élution Volume d’élution : 50 à 200 μl
À utiliser avec (équipement) Séparateur magnétique
À utiliser avec (application) Isolement de l’ADN des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
Comprend NucleoMag B-Beads, buffers, Proteinase K
Nbre d’échantillons 1 x 96
Quantité 96 préparations
Pureté A260/A280 : 1,6 - 1,9
Volume d’échantillon < 200 mg
Heure du test 40 - 120 min/96 preps (excl. lysis, depending on instrument)
Rendement 0.1 - 10 μg
Forme Highly Reactive Superparamagnetic Beads
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoMag DNA Food (1x96)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidium hydrochloride, 2-propanol, EDTA, ethanol, tris(hydroxymethyl) aminomethane