Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit de purification d'ADN à partir de traces médico-légales
Description
ADN médico-légal NucleoMag™
- Excellente pureté de l’ADN de tous les échantillons de travaux de laboratoire
- Système de tampon uniforme pour une analyse à haut débit (ADN médico-légal NucleoMag™) et une analyse d’échantillons unique (ADN médico-légal NucleoSpin™)
- Conformité à l’ISO18385 pour le profilage sans doute de l’ADN
- Isolement manuel et automatisé de l’ADN des échantillons de travail, traces de contact (p. ex., taches de sang séchées, filtres de cigarettes, écouvillons)
- Applications : Analyse STR, qPCR, tout type de réaction enzymatique
Spécification
Spécification
| Capacité | 0,4 μg/μPerles en L |
| Concentration | < 1 ng/μl |
| Contenu et stockage | Température ambiante (18 à 25°C) |
| Isolation Technology | Microbille magnétique |
| Type d’échantillon | Échantillons d’études de cas, Traces de contact |
| Efficacité | Capacité de liaison : 0,4 μg/μL de billes |
| Volume d’élution | Volume d’élution : 25 à 50 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Séparateur magnétique, plaque de séparation |
| À utiliser avec (application) | Isolement d’ADN génomique d’échantillons médico-légaux |
| Comprend | NucleoMag F-billes, tampons, protéinase liquide K, agent réducteur TCEP |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoMag DNA Forensic (4x96)
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ehanol