Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Écouvillon ADN pour la purification de l'ADN à partir d'écouvillons
Code produit 16322028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1 x 96
24 x 96
4 x 96
Conditionnement:
192 réactions
2304 réactions
96 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
16322028 1 x 96 96 réactions
16332028 4 x 96 192 réactions
15880978 24 x 96 2304 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Liquide inflammable UN 1993, s.a. (mélange d’éthanol) Classe Chim 3 Groupe de produits II
Code produit 16322028 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 744601.1
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Liquide inflammable UN 1993, s.a. (mélange d’éthanol) Classe Chim 3 Groupe de produits II
Kit à base de billes magnétiques pour l'isolement de l'ADN génomique à partir d'écouvillons.
  • Isolement d’ADN à haut débit pour les tests génétiques
  • Développé pour le coton ainsi que pour les écouvillons synthétiques
  • Combinez avec les filtres médico-légaux NucleoSpin™ pour une préparation d’échantillons pratique
  • <
Spécification
Capacité 0,4 μg/μPerles en L
Concentration 10 à 30 ng/μl
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon Écouvillon (coton ou synthétique)
Efficacité 0,4 μg/μcapacité de liaison théorique des billes L
À utiliser avec (équipement) COPAN FLOQSwabs™, puritain HydraFlock™ écouvillons
À utiliser avec (application) Applications typiques en aval : qPCR, NGS, analyse STR, tout type de réaction enzymatique
Nbre de réactions 1 x 96
Pureté A260/A280: 1,6 - 1,9
Heure du test 30 min / 96 préparatifs ( KingFisher™ Flex hors lyse)
Forme Microbilles superparamagnétiques hautement réactives
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoMag DNA Swab (1x96)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium hydrochloride, proteinase k, glycerole, ethanol
Usage exclusivement réservé à la recherche