Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit d'ARN pour la purification d'ARN par billes magnétiques
Code produit 12883931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
4 x 96
96
Conditionnement:
384 réactions
96 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
12883931 96 96 réactions
12757790 4 x 96 384 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12883931 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 744350.1
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Isolez l’ARN via une plateforme à partir de billes magnétiques. Le kit d’ARN NucleoMag™ Macherey Nagel™ permet l’isolement de l’ARN à partir d’échantillons de tissus et de cellules.
Caractéristiques
  • La procédure à un tube minimise le risque de contamination croisée
  • Petits volumes d'élution ≥ 50 μL
  • Convient au traitement manuel et automatisé
  • DNase recombinante incluse
  • Agent réducteur TCEP inclus (nonβ -mercaptoéthanol nécessaire)
Applications
  • Préparation rapide manuelle et automatisée à petite échelle d’ARN total hautement pur à partir d’échantillons de tissus ou de cellules
Spécification
Format Microbilles superparamagnétiques hautement réactives
À utiliser avec (application) Préparation rapide manuelle et automatisée à petite échelle d’ARN total hautement pur à partir d’échantillons de tissus ou de cellules
Comprend NucleoMag™ B-biles, tampons, TCEP, rDNase sans RNase
Nbre de réactions 96
Type de produit ARN NucleoMag
RNase oui
Taille de l’échantillon <2 x 106 cellules, < 20 mg de tissu humain/animal
Heure du test <120 min./96 Réaction
Rendement <30 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoMag RNA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanaten,ethanol/tris-(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, TCEP(