Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit tissulaire (purification d'ADN à partir de cellules et de tissus)
Code produit 18854360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
384 préparations
96 préparations
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
18854360 384 préparations
18844360 96 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18854360 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 744330.4
 Article restreint
En stock
Purification simplifiée de l'ADN par billes magnétiques à partir d'une large gamme d'échantillons cellulaires et tissulaires utilisant NucleoMag Trousse de mouchoirs.
  • Le NucleoMag Le kit Tissue combine la flexibilité et la polyvalence de la gamme de produits Tissue avec un traitement à base de billes magnétiques.
  • Fournit un flux de travail automatisable pour la purification de l'ADN.
  • Utilise un protocole simple et efficace pour une large gamme de types d'échantillons.
  • Compatible avec diverses plateformes robotiques ouvertes.
Spécification
Capacité 0.4 μgramo/μCuentas en forma de L
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon Cellules, tissu humain, tissu animal
Volume d’élution 50 à 200 μL
Type de produit final ADN
À utiliser avec (application) Isolement de l’ADN
Gamme de produits NucleoMag
Type de produit NucleoMag Kit de pañuelos
Quantité 384 préparations
Pureté 1,6 à 1,9
Volume d’échantillon <20 mg de tejido humano/animal, < 10 6 células
Technique Séparation magnétique
Heure du test 40 à 120 min/96 préparations
Rendement 10 à 20 μg (tissu de 20 mg)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoMag DNA Microbiome (4x96)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: triethanolamine, 2-propanol, guanidine hydrochloride, ethanol, EDTA