Learn More
MedChemExpress Nucleoprotein (118-126)
Spécification
Spécification
| CAS | 124454-83-7 |
| Contenu et stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Poids moléculaire | 1008.15 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Synonyme | NP(118-126) |