Learn More
MedChemExpress Nucleoprotein (396-404)
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.95% |
| CAS | 158475-79-7 |
| Contenu et stockage | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Poids moléculaire | 1078.18 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 100 mg/mL (92.75 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | NP 396 |