Learn More
Nucleoside-Analog-2, MedChemExpress
Code produit 16420678
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16420678 5 mg
16414127 50 mg
16408238 10 mg
16407966 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16420678 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY77652
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Nucleoside-Analog-2 is a 4'-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus (HCV) replication.
Nucleoside-Analog-2 is a 4'-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus (HCV) replication.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nucleoside-Analog-2
CAS 876708-01-9
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H11N5O6
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (116.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (70.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@](CO)(N=[N+]=[N-])O[C@@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)[C@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 285.21
Poids de la formule 285.21
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus