Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes EC 100-5 C8 HPLC Nucleosil™
Code produit 12768102 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
12768102 3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12768102 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 721194.30
En stock
Spécification
Taux de carbone 8,5%
pH 2 à 8
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 4 mm
Porosité 100Å
Type Pré-colonne HPLC EC
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Phase stationnaire Norme NUCLEOSIL™ C8
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Solvants Acétonitrile / eau
Matériau de remplissage Silice
Réticulation Octyl
Format de colonne Pré-colonne
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase inverse et par appariement d’ions
Technique HPLC
Forme des particules Sphérique
Hydrophobicité Oui
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
“End-capped” Non
Type d’USP L7