Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC Nucleosil™ 100-5 CN-RP
Code produit 12422760 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
12422760 4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12422760 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 721917.40
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Taux de carbone 5 %
pH 2 à 8
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 8 mm
Porosité 100Å
Type Pré-colonnes HPLC CC
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Phase stationnaire NUCLEOSIL™ CN-RP
Compatibilité de phase mobile Cyano
Solvants Cyano
Matériau de remplissage Silice
Réticulation Cyano
Format de colonne Pré-colonne
À utiliser avec (application) HPLC
Technique HPLC
Forme des particules Sphérique
Hydrophobicité Oui
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe, p-p
Type d’USP L10