Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC Nucleosil™ 120-3 Standard C18
Code produit 12772063 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
12772063 4 mm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12772063 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 721606.40
Expédition estimée: 25-09-2026
Spécification
Taux de carbone 11 %
pH 2 à 8
Granulométrie 3 μm
Longueur (métrique) 8 mm
Porosité 120 Å
Type Pré-colonnes HPLC CC
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Phase stationnaire NUCLEOSIL™ Standard C18
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile/eau
Solvants Acétonitrile/eau
Matériau de remplissage Silice
Réticulation Octadécyl
Format de colonne Pré-colonne
À utiliser avec (application) HPLC
Technique HPLC
Forme des particules Sphérique
Hydrophobicité Oui
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
“End-capped” Oui
Type d’USP L1