Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Virus à ARN, mini-kit pour l'ARN/ADN viral à partir de fluides acellulaires
Description
Le NucleoSpin™ Nourriture et NucleoSpin™ Les systèmes Food 8/96 garantissent de bons taux de récupération même pour les petits fragments d'ADN génomique (< 1 kb) à partir de matrices alimentaires complexes et transformées, qui ont généralement une très faible teneur en ADN ainsi qu'un ADN dégradé de mauvaise qualité.
Après homogénéisation des échantillons alimentaires, l'ADN est extrait à l'aide de tampons de lyse contenant des sels chaotropes, des agents dénaturants et des détergents. L’isolement standard assure la lyse à l’aide du tampon CF, qui a été spécialement développé en coopération avec GEN-IAL, Troisdorf, Allemagne (brevet en attente). Les mélanges de lyse doivent être nettoyés par centrifugation ou filtration afin d’éliminer les contaminants et les débris cellulaires résiduels. Le surnageant clair est ensuite mélangé avec le tampon de liaison et de l'éthanol afin de créer des conditions optimales pour la liaison à la NucleoSpin™ membrane de silice, choisie à cet effet en raison de ses propriétés uniques de liaison à l'ADN. Après lavage avec deux tampons différents pour une PCR potentielle efficace* En l'absence d'inhibiteurs, l'ADN peut être élué dans un tampon à faible concentration saline ou dans de l'eau. Les éluats obtenus sont prêts à être utilisés dans tous les types de méthodes de détection ultérieures, notamment la PCR en temps réel et la PCR classique.* ces technologies peuvent être utilisées pour l'identification de l'ADN OGM ou de composants animaux dans les aliments pour l'alimentation humaine et animale.
Composants du kit
NucleoSpin™ Nourriture - NucleoSpin™ Colonnes alimentaires, tubes de collecte de 2 mL, tampons, protéinase K. NucleoSpin™ 8 Nourriture - NucleoSpin™ Bandes de liaison alimentaire, blocs à puits ronds, plaques de lavage MN, supports avec bandes tubulaires, bandes de bouchons, feuille perméable aux gaz, tampons, protéinase K.NucleoSpin™ 96 Nourriture - NucleoSpin™ 96 Plaques de liaison alimentaire, blocs à puits ronds, blocs à puits carrés MN, plaques de lavage MN, supports avec bandes tubulaires, feuille perméable aux gaz, tampons, protéinase K.
Après homogénéisation des échantillons alimentaires, l'ADN est extrait à l'aide de tampons de lyse contenant des sels chaotropes, des agents dénaturants et des détergents. L’isolement standard assure la lyse à l’aide du tampon CF, qui a été spécialement développé en coopération avec GEN-IAL, Troisdorf, Allemagne (brevet en attente). Les mélanges de lyse doivent être nettoyés par centrifugation ou filtration afin d’éliminer les contaminants et les débris cellulaires résiduels. Le surnageant clair est ensuite mélangé avec le tampon de liaison et de l'éthanol afin de créer des conditions optimales pour la liaison à la NucleoSpin™ membrane de silice, choisie à cet effet en raison de ses propriétés uniques de liaison à l'ADN. Après lavage avec deux tampons différents pour une PCR potentielle efficace* En l'absence d'inhibiteurs, l'ADN peut être élué dans un tampon à faible concentration saline ou dans de l'eau. Les éluats obtenus sont prêts à être utilisés dans tous les types de méthodes de détection ultérieures, notamment la PCR en temps réel et la PCR classique.* ces technologies peuvent être utilisées pour l'identification de l'ADN OGM ou de composants animaux dans les aliments pour l'alimentation humaine et animale.
Composants du kit
NucleoSpin™ Nourriture - NucleoSpin™ Colonnes alimentaires, tubes de collecte de 2 mL, tampons, protéinase K. NucleoSpin™ 8 Nourriture - NucleoSpin™ Bandes de liaison alimentaire, blocs à puits ronds, plaques de lavage MN, supports avec bandes tubulaires, bandes de bouchons, feuille perméable aux gaz, tampons, protéinase K.NucleoSpin™ 96 Nourriture - NucleoSpin™ 96 Plaques de liaison alimentaire, blocs à puits ronds, blocs à puits carrés MN, plaques de lavage MN, supports avec bandes tubulaires, feuille perméable aux gaz, tampons, protéinase K.
- Technologie à membrane de silice
- Formats disponibles : NucleoSpin - mini-colonne de centrifugation NucleoSpin 8 - barrette de 8 puits NucleoSpin 96 - plaque de 96 puits
- Rendement : 0,1 μg à 10 μg
- Matériel d'échantillon : ≤ 200 μg d'aliments pour animaux
- Volume d'élution : μ100 L (mini-colonne de μcentrifugation) 100 L à μ200 L (formats 8 ou 96 puits)
- Temps de préparation : 30 min / 6 préparations (mini colonnes de centrifugation) < 60 min/8 bandes (lyse exclue) < 120 min/plaque 96 puits (lyse exclue)
- Traitement manuel ou automatisé, vide / centrifugation
- Aucune utilisation de solvants organiques
Spécification
Spécification
| Format | Barrette de 8 puits |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| À utiliser avec (application) | Pour l’isolement manuel et automatisé de l’ADN |
| Nbre de réactions | 60 x 8 |
| Type de produit | Barrette de liaison alimentaire NucleoSpin™ 8 |
| Heure du test | 60 min |
| Rendement | 0,1 à 10 μg |