Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit 8 puits pour la purification de l'ARN (8 ARN).
Code produit 12712613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de l’échantillon:
<2 x 10⁶ cellules cultivées, < 20 mg de tissu humain/animal
Conditionnement:
480 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de l’échantillon Conditionnement
12712613 <2 x 10⁶ cellules cultivées, < 20 mg de tissu humain/animal 480 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12712613 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740698.5
 Article restreint
En stock
Isolement de l'ARN en format flexible à 8 puits.
Le NucleoSpin 8/96 RNA pour la purification automatisée de l'ARN total à partir de cultures de cellules animales ou humaines et de tissus combine la rigueur de la lyse au guanidine-isothiocyanate avec une digestion efficace de l'ADN génomique par traitement à la DNase I et la rapidité de la technologie des membranes de silice. NucleoSpin 8/96 RNA garantit une qualité d'ARN constante, des rendements d'ARN reproductibles et des procédures à haut débit exemptes de contamination croisée. Par conséquent, les kits NucleoSpin 8/96 RNA sont des produits puissants pour, par exemple, l'analyse de microarrays en ce qui concerne le profilage de l'expression génique, la découverte de médicaments et les diagnostics moléculaires (voir les données d'application). Les kits permettent la purification de l'ARN total à partir de jusqu'à 10⁷ cellules ou jusqu'à 30 mg de tissu (traitement par centrifugation). La conception unique en bande de 8 puits/plaque de 96 puits des systèmes NucleoSpin 8/96 ARN permet le séchage entièrement automatisé du module de liaison de l'ARN avant le chargement du tampon d'élution et minimise les pulvérisations. Avec la méthode NucleoSpin 8/96 ARN, les cellules ou les tissus sont lysés par incubation dans une solution contenant de grandes quantités d'ions chaotropes (les cellules peuvent être cultivées et lysées directement dans des plaques de culture cellulaire à 96 puits). Ce tampon de lyse inactive immédiatement les RNases et crée des conditions de liaison appropriées qui favorisent l'adsorption de l'ARN sur la membrane de silice de la bande de liaison à l'ARN NucleoSpin 8/plaque de liaison à l'ARN 96. L'ADN contaminant, également lié à la membrane de silice, est éliminé par la DNase I qui est appliquée directement sur la membrane lors de la préparation (la DNase I est fournie avec les kits). Grâce à la forte activité spécifique de la DNase I, un traitement de seulement 15 minutes à température ambiante suffit pour une élimination efficace de l'ADN contaminant. Les sels, métabolites et composants cellulaires macromoléculaires sont éliminés par des étapes de lavage simples à l’aide de trois tampons différents. L'ARN pur est finalement élué dans des conditions de faible force ionique avec de l'eau sans RNase (pH 8,0 à 8,5).
Composants du kit :
Kit NucleoSpin 8 ARN : barrettes de liaison ARN NucleoSpin, plaques de lavage MN, blocs à puits carrés MN, supports avec barrettes de tubes, barrettes de bouchons, plaques d’élution à fond en U, film auto-adhésif, tampons, DNase I sans RNase. Kit NucleoSpin 96 ARN : plaques de liaison ARN NucleoSpin, plaques de lavage MN, blocs à puits carrés, bloc à puits ronds (faible concentration), plaques d’élution à fond en U, film auto-adhésif, tampons, DNase I sans RNase.
Isolement manuel ou automatisé de l'ARN total à partir de cellules et de tissus en culture, d'échantillons de salive prélevés avec Oragene .
Spécification
Comprend NucleoSpin Bandes de liaison ARN, plaques de lavage MN, blocs à puits carrés MN, racks avec bandes à tubes, bandes à capuchons, plaques d’élution à fond en U, feuille auto-adhésive, tampons, DNase I sans RNASE
Nbre de réactions 60 x 8
Type de produit RNA NucleoSpin 8
Taille de l’échantillon <2 x 10⁶ cellules cultivées, < 20 mg de tissu humain/animal
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin 8 RNA (60x8)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine thiocyanate, rdnase