Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit 8 puits pour la purification de l'ARN/ADN viral (8 virus).
Code produit 12768502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
480 préparations
96 préparations
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions unitSize
12768502 96 préparations -
12778502 480 préparations 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12768502 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740643
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Gain de temps avec l’isolement parallèle de l’ARN / ADN viral à partir de liquides biologiques dans un format de barrettes à 8 puits flexibles.
Le kit NucleoSpin 8 Virus permet une préparation simultanée rapide d’acides nucléiques viraux à partir de sérum, plasma ou tout autre liquide biologique exempt de cellules. Les kits permettent une purification fiable de l’ARN et de l’ADN viraux sans contamination croisée. NucleoSpin 8 Virus est principalement conçu pour une utilisation manuelle dans une centrifugeuse. Les kits principaux NucleoSpin 8 Virus permettent une plus grande variation et une plus grande flexibilité dans les consommables utilisés pour la lyse, le lavage et l’élution, et ils sont principalement recommandés pour une utilisation manuelle ou automatisée sous vide. Grâce à la méthode NucleoSpin 8 Virus, les virus à ARN sont rapidement et efficacement lysés par un tampon de lyse, une solution de GITC très concentrée. Les virus à ADN (par exemple le VHB) sont généralement plus difficiles à isoler et nécessitent une digestion des échantillons avec de la protéinase K. Le tampon de lyse et l'éthanol créent des conditions appropriées pour la liaison des acides nucléiques à la membrane de silice des bandes ou plaques de liaison virale NucleoSpin. L’ARN porteur inclus dans le tampon de lyse améliore la fixation et la récupération de l’ARN / ADN viral faiblement concentré. Les contaminations (inhibiteurs potentiels de PCR) comme les sels, métabolites et composants cellulaires macromoléculaires solubles sont éliminées par des étapes de lavage avec des tampons de lavage éthanolique. Les acides nucléiques viraux purifiés peuvent être élués dans un tampon à faible teneur en sel ou dans de l’eau et sont prêts à l’emploi pour d’autres applications en aval telles que la RT-PCR ou la PCR.
Centrifugation
Pour le traitement par centrifugation des kits NucleoSpin 8 Virus, une centrifugeuse à microplaques est nécessaire, capable d'accueillir les bandes/plaques NucleoSpin Virus empilées sur un bloc ou un rack à puits ronds ou carrés avec des barrettes de tubes et atteignant des accélérations de 5 600. – 6 000 xg (hauteur du godet : 85 mm). Pour le traitement par centrifugation des bandes à 8 puits, le kit de démarrage réutilisable C, contenant des porte-colonnes C, des bandes factices, des blocs de puits carrés MN et des bandes de tubes, est nécessaire.
Traitement sous vide
Les kits de NucleoSpin 8 Virus peuvent être utilisés manuellement avec le collecteur à vide NucleoVac 96. Pour le traitement sous vide des barrettes à 8 puits, le kit de démarrage réutilisable A contenant les supports de colonne A et des barrettes factices est nécessaire. Pour l’automatisation sur les plateformes de laboratoire avec des chambres à vide pour plaque à 96 puits standard, l’utilisation du kit de démarrage A est également requise.
Composants du kit : bandes de liaison aux virus NucleoSpin, blocs à puits carrés MN, supports avec bandes de tubes, bandes de bouchons, feuille auto-adhésive, tampons, ARN porteur, protéinase K.
  • Volume d'élution : 70 à 100 μL
  • Récupération typique : > 90%
  • Capacité de reliure : 40 μg
  • Temps de préparation : 60 min / 6 bandes
Spécification
Contenu et stockage 18°C à 25°C
Description Échantillon : liquide biologique sans cellules, plasma et sérum
Format Barrette de 8 puits
Isolation Technology Membrane de silice
À utiliser avec (application) Isolement des acides nucléiques viraux, réactions enzymatiques, PCR, RT-PCR
Nbre de réactions 96 préparations
Taille de l’échantillon <150 μL
Dimensions Fragment env. 100 bp à 50 kbp
Target ADN / ARN viral