missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit RapidLyse 96 puits pour la purification rapide de l'ADN
Description
L’isolement de l’ADN génomique (ADNg) peut prendre beaucoup de temps. Le kit DNA RapidLyse NucleoSpin™ 96 est conçu avec une chimie tampon unique pour minimiser les dépenses de temps, de travail et d’argent.
- Chimie de lyse unique pour libérer efficacement l’ADNg à partir des prélèvements sur la queue et les oreilles, des organes et des cellules
- Lyse puissante et à haut débit en une heure ou moins
- Traitement par centrifugeuse, par pression positive ou par vide (manuel ou automatisé)
- Rendements supérieurs d’ADNg par rapport aux méthodes d’extraction standard
- Performances qPCR supérieures, avec des valeurs Ct faibles
- Le meilleur rapport coût-efficacité des produits de purification de l’ADNg
Spécification
Spécification
| Format | Plaque 96 puits |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| Type d’échantillon | Cellule eucaryote, Organes (frais, congelés, séchés et conservés à l’éthanol), Coupures de queue et d’oreille |
| Efficacité | Binding capacity: 40 μg |
| Volume d’élution | Volume d’élution : 100 μl |
| Type de produit final | ADN génomique |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de manipulation de liquides (centrifugeuse, pression positive, vide) |
| À utiliser avec (application) | Extraction à haut débit d’ADN génomique |
| Comprend | Binding Plates, Square-well Blocks with self-adhering PE Foil, MN Wash Plates, buffers, Proteinase K |
| Nbre de réactions | 1 x 96 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoSpin 96 DNA RapidLyse (1x96)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-dodecylpyridiniumchloride, guanidiniumthiocyanate, ethanol, dodecyl sulphate
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?