Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit de base de transfection plasmidique 96 puits, kit 96 puits
Code produit 15533636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre d’échantillons:
24 x 96
4 x 96
Type de produit:
Kit complet
Kit de base
Conditionnement:
2304 réactions
384 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre d’échantillons Type de produit Conditionnement
15533636 4 x 96 Kit complet 384 réactions
15553636 4 x 96 Kit de base 384 réactions
15543636 24 x 96 Kit de base 2304 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15533636 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740491.4
 Article restreint
En stock
Un moyen rapide de purifier l’ADN plasmidique de transfection à l’aide d’une technologie mini-format pour réduire les endotoxines des lysats bactériens. Les kits complets de base utilisent un format de plaque à 96 puits pour un processus efficace à haut d
Les endotoxines sont co-purifiées lors de préparations plasmidiques typiques à partir de lysats bactériens. Comme elles interfèrent avec la survie des cellules eucaryotes, la réduction des endotoxines est essentielle avant la transfection cellulaire. NucleoSpin™ Les kits de transfection plasmidique de qualité supérieure sont conçus pour réduire les endotoxines provenant des lysats bactériens.
  • Purifie les plasmides à nombre de copies élevé pour la transfection
  • Nouvelle technologie pour diminuer la teneur en endotoxines (< 50 UE/μg ADN) pour une transfection réussie
  • Élimination rapide d’E. coli via un traitement automatique, manuel, sous vide ou par centrifugation
  • La procédure ultra-rapide simplifie le flux de travail
  • Débit élevé— Les plaques à 96 puits permettent une automatisation aisée et prennent en charge le criblage plasmidique
  • Applications en aval : transfection de lignées cellulaires courantes (lipofection, électroporation)
  • Convient également aux applications de biologie moléculaire standard, telles que le clonage et le séquençage
Spécification
Endotoxines bactériennes < 50 EU/ng d’ADN
Contenu et stockage Température ambiante (18 à 25°C)
Format Plaque 96 puits
Isolation Technology Technologie de réduction d’endotoxines et membrane en silice
Type d’échantillon Culture bactérienne (E. coli, plasmides à nombre de copies élevées)
Efficacité Capacité de liaison : 20 μg
Volume d’élution Volume d’élution : 100 à 200 μl
Type de produit final ADN plasmide pour la transfection
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse, collecteur à vide (p. ex. NucleoVac 96)
À utiliser avec (application) Purification rapide des plasmides pour la transfection
Comprend Plaques filtrantes, plaques de liaison, plaques de lavage MN, plaques de culture, plaques d’élution, tampons, RNase A
Nbre d’échantillons 4 x 96
Type de produit Kit complet
Pureté A260/A280 : 1,80 - 1,85
Volume d’échantillon Jusqu’à 5 ml
Dimensions < 15 kpb
Heure du test 45 min/plaque
Rendement 5 - 20 μg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin 96 Plasmid T.-grade (4x96)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, dodecyl sulphate, guanidine hydrochloride,triethanolamine, 2-propanol, RNAse