Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit 96 puits pour la purification de l'ARN (96 RNA)
Description
NucleoSpin™ Les kits 96 ARN permettent l'isolement de l'ARN à partir de jusqu'à 96 échantillons de cultures cellulaires animales ou humaines fraîches, congelées ou stabilisées. NucleoSpin 96 RNA offre une qualité d'ARN constante, des rendements d'ARN reproductibles et des procédures à haut débit exemptes de contamination croisée. Les kits combinent la stringence de la lyse par thiocyanate de guanidium, la digestion efficace de l’ADN génomique par traitement à la Dnase I et la rapidité de la technologie à membrane de silice.
- Isolement parallèle rapide de l'ARN à partir de cellules en culture ou d'échantillons de salive prélevés avec Oragene™ ARN.
- Convient pour un traitement manuel sous vide ou par centrifugation, ou pour une utilisation entièrement automatisée sur des postes de travail de laboratoire courants.
- Comprend de la rDNase pour une élimination efficace de l'ADN génomique et une plaque de lavage MN innovante pour minimiser le risque de contamination croisée.
- Produit de l'ARN total de la plus haute pureté, adapté à une utilisation directe dans tout type de réaction enzymatique, telle que la RT-PCR, TaqMan , Analyse Northern Blot ou analyse par microréseau.
Composants du kit : plaques de liaison d'ARN NucleoSpin, plaques de lavage MN, blocs à puits carrés, blocs à puits ronds bas, plaques d'élution à fond en U, feuille auto-adhésive, rDNase sans RNase, eau sans RNase et tous les tampons (Lysis RA1 ; Laver RA2, RA3 et RA4 ; Réaction pour la rDNase)
- Matériel d'échantillon : < 10 7 cellules cultivées (centrifugation), < 30 mg de tissu (centrifugation), salive (recueillie avec Oragene™)
- Taille du fragment : > 200 nt
- Rendement typique : 20 μg (2 x 10⁶ cellules HeLa), 20 μg (20 mg de foie de souris)
- A 260 /A 280 : 1,90 2, –10
- RIN typique (nombre d'intégrité de l'ARN) : > 9 (cellules), ≥ 7 (mouchoir)
- Rapport ARN : 28S/18S environ 2,1
- Concentration typique : 50 –à 200 ng/μL
- Volume d'élution : –50 130 μL
- Temps de préparation : 70 min/assiette
- Capacité de reliure : 100 μg
Spécification
Spécification
| Concentration | 50 à 200 ng/μl |
| Format | Plaque à 96 puits |
| Isolation Technology | Membrane de silice |
| Volume d’élution | Volume d’élution : 50 à 130 μl |
| Type d’échantillon | <1 x 10⁷ cellules cultivées, <30 mg de tissu, Salive (recueillie avec Oragene™) |
| À utiliser avec (application) | Isolement manuel ou automatisé de l'ARN total issu de cellules et tissus de culture |
| Comprend | Plaques de liaison à l’ARN NucleoSpin (4), tubes de prélèvement de 1,5 ml (16), plaques de lavage MN avec 6 feuilles de papier (4), blocs à puits carrés (6), blocs à puits ronds bas avec feuille de métal en PE (4), plaques d’élution à fond en U avec feuille de métal en PE (4), rDNase exempte de RNase (8 flacons), tampon de lyse RA1 (2 x 125 ml), tampon de lavage RA2 (360 ml), concentrat de tampon de lavage RA3 (2 x 100 ml), concentrat de tampon de lavage RA4 (2 x 65 ml), tampon de réaction pour la rDNase (60 ml), eau exempte de RNase (2 x 125 ml) |
| Nbre de réactions | 4 x 96 |
| Type de produit | ARN NucleoSpin 96 |
| Pureté | A260/A280 : 1,90 –2,10 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- NucleoSpin 96 RNA
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate/ethanol