Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit 96 puits pour la purification de l'ARN (96 RNA)
Code produit 12768542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
24 x 96
2 x 96
4 x 96
Conditionnement:
192 réactions
2304 réactions
384 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
12768542 24 x 96 2304 réactions
12736543 2 x 96 192 réactions
12756543 4 x 96 384 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12768542 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740709.24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9830.00€
    8473.50€ / 2304 réactions
    Économisez 1356.50€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Conçu pour l’isolement manuel ou automatisé à haut débit de l’ARN à partir de tissus animaux ou humains. Le Kit ARN Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 autorise un isolement parallèle, permettant un gain de temps de l’ARN total. Le kit fournit le contenu de base et des accessoires pratiques pour une efficacité optimale.
NucleoSpin™ Les kits 96 ARN permettent l'isolement de l'ARN à partir de jusqu'à 96 échantillons de cultures cellulaires animales ou humaines fraîches, congelées ou stabilisées. NucleoSpin 96 RNA offre une qualité d'ARN constante, des rendements d'ARN reproductibles et des procédures à haut débit exemptes de contamination croisée. Les kits combinent la stringence de la lyse par thiocyanate de guanidium, la digestion efficace de l’ADN génomique par traitement à la Dnase I et la rapidité de la technologie à membrane de silice.
  • Isolement parallèle rapide de l'ARN à partir de cellules en culture ou d'échantillons de salive prélevés avec Oragene™ ARN.
  • Convient pour un traitement manuel sous vide ou par centrifugation, ou pour une utilisation entièrement automatisée sur des postes de travail de laboratoire courants.
  • Comprend de la rDNase pour une élimination efficace de l'ADN génomique et une plaque de lavage MN innovante pour minimiser le risque de contamination croisée.
  • Produit de l'ARN total de la plus haute pureté, adapté à une utilisation directe dans tout type de réaction enzymatique, telle que la RT-PCR, TaqMan , Analyse Northern Blot ou analyse par microréseau.
Composants du kit : plaques de liaison d'ARN NucleoSpin, plaques de lavage MN, blocs à puits carrés, blocs à puits ronds bas, plaques d'élution à fond en U, feuille auto-adhésive, rDNase sans RNase, eau sans RNase et tous les tampons (Lysis RA1 ; Laver RA2, RA3 et RA4 ; Réaction pour la rDNase)
  • Matériel d'échantillon : < 10 7 cellules cultivées (centrifugation), < 30 mg de tissu (centrifugation), salive (recueillie avec Oragene™)
  • Taille du fragment : > 200 nt
  • Rendement typique : 20 μg (2 x 10⁶ cellules HeLa), 20 μg (20 mg de foie de souris)
  • A 260 /A 280 : 1,90 2, –10
  • RIN typique (nombre d'intégrité de l'ARN) : > 9 (cellules), ≥ 7 (mouchoir)
  • Rapport ARN : 28S/18S environ 2,1
  • Concentration typique : 50 –à 200 ng/μL
  • Volume d'élution : –50 130 μL
  • Temps de préparation : 70 min/assiette
  • Capacité de reliure : 100 μg
Spécification
Concentration 50 à 200 ng/μl
Format Plaque à 96 puits
Isolation Technology Membrane de silice
Volume d’élution Volume d’élution : 50 à 130 μl
Type d’échantillon <1 x 10⁷ cellules cultivées, <30 mg de tissu, Salive (recueillie avec Oragene™)
À utiliser avec (application) Isolement manuel ou automatisé de l'ARN total issu de cellules et tissus de culture
Comprend Plaques de liaison à l’ARN NucleoSpin (24), tubes de prélèvement de 1,5 ml (96), plaques de lavage MN avec 6 feuilles de papier (24), blocs à puits carrés (36), blocs à puits ronds bas avec feuille de métal en PE (24), plaques d’élution à fond en U avec feuille de métal en PE (24), rDNase exempte de RNase (48 flacons), tampon de lyse RA1 (12 x 125 ml), tampon de lavage RA2 (6 x 360 ml), concentrat de tampon de lavage RA3 (12 x 100 ml), concentrat de tampon de lavage RA4 (12 x 65 ml), tampon de réaction pour la rDNase (6 x 60 ml), eau exempte de RNase (12 x 125 ml)
Nbre de réactions 24 x 96
Type de produit ARN NucleoSpin 96
Pureté A260/A280 : 1,90 –2,10
Quantité 1 kit
Taille de l’échantillon <2 x 10⁶ cellules cultivées, < 20 mg de tissu humain/animal
Heure du test 70 min/plaque
Rendement 20 μg (2 × , 10,6 cellules HeLa)
20 μg (20 mg de foie de souris)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin 96 RNA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate/ethanol