Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit RapidLyse pour la purification rapide de l'ADN
Description
L’isolement de l’ADN génomique (ADNg) peut prendre beaucoup de temps. Le kit DNA RapidLyse NucleoSpin™ est conçu avec une chimie tampon unique pour minimiser les dépenses de temps, de travail et d’argent.
- Chimie de lyse unique pour libérer efficacement l’ADNg des cellules, des tissus et des organes
- Lyse puissante en une heure ou moins
- Rendements supérieurs d’ADNg par rapport aux méthodes d’extraction standard
- Le meilleur rapport coût-efficacité des produits de purification de l’ADNg
Specifications
Specifications
| Format | Mini-colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| Type d’échantillon | Cellule eucaryote, Organes (frais, congelés, séchés et conservés à l’éthanol), Coupures de queue et d’oreille |
| Efficacité | Capacité de liaison : 60 μg |
| Volume d’élution | Volume d’élution : 60 à 100 μl |
| Type de produit final | ADN génomique |
| À utiliser avec (application) | Extraction rapide de l’ADN génomique |
| Comprend | Colonnes, tubes de prélèvement de 2 ml, tampons, protéinase K |
| Nbre de réactions | 50 |
| Pureté | A260/A280 : 1,7 - 1,9 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- NucleoSpin DNA RapidLyse
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album)/1-dodecylpyridiniumchloride,guanidinium thiocyanat