Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit mini pour l'analyse ADN des selles
Description
Isolement de l’ADN génomique des cellules bactériennes et épithéliales des échantillons de selles
- Procédure efficace combinant la lyse enzymatique et la rupture des billes
- Isolement de l’ADN génomique (microbien et hôte) de haute qualité à partir d’échantillons frais et congelés
- Convient à tous les échantillons de selles – Carnivores, omnivores et herbivore
- Tubes à billes inclus pour une lyse efficace – Compatible avec la plupart des dispositifs de perturbation courants
- Les colonnes d’élimination des inhibiteurs de NucleoSpin™ garantissent une pureté optimale de l’ADN isolé
- Applications en aval : PCR, PCR en temps réel, transfert de Southern, technologie de biopuces
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Température ambiante (18 à 25°C) |
| Format | Mini Spin Column |
| Isolation Technology | Membrane en silice et détérioration mécanique (tube à microbilles) |
| Type d’échantillon | Échantillons de selles (herbivores, omnivores ou carnivores, frais ou congelés) |
| Efficacité | Binding capacity: 50 μg |
| Volume d’élution | Volume d’élution : 30 à 100 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Dispositif d’interruption (p. ex. Vortex-Genie 2 avec porte-tubes à billes MN), centrifugeuse, mélangeur Vortex |
| À utiliser avec (application) | Isolement de l'ADN génomique à partir d'échantillons de selles |
| Comprend | DNA Stool Columns, Bead Tubes Type A, Inhibitor Removal Columns, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (2 mL, lid), Buffers |
| Nbre de réactions | 10 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.