Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit mini pour l'analyse ADN des selles
Code produit 15859097
Change view
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50
250
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions unitSize
15859097 250 250 réactions
15563626 10 10 réactions
15573626 50 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15859097 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740472.250
Combine la lyse enzymatique et la perturbation mécanique des parois cellulaires pour une isolation efficace de l’ADN génomique de haute qualité à partir de tout échantillon de selles, frais ou congelé. Le kit complet comprend des tubes à billes NucleoSpin
Isolement de l’ADN génomique des cellules bactériennes et épithéliales des échantillons de selles
  • Procédure efficace combinant la lyse enzymatique et la rupture des billes
  • Isolement de l’ADN génomique (microbien et hôte) de haute qualité à partir d’échantillons frais et congelés
  • Convient à tous les échantillons de selles – Carnivores, omnivores et herbivore
  • Tubes à billes inclus pour une lyse efficace – Compatible avec la plupart des dispositifs de perturbation courants
  • Les colonnes d’élimination des inhibiteurs de NucleoSpin™ garantissent une pureté optimale de l’ADN isolé
  • Applications en aval : PCR, PCR en temps réel, transfert de Southern, technologie de biopuces
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante (18 à 25°C)
Format Mini Spin Column
Isolation Technology Membrane en silice et détérioration mécanique (tube à microbilles)
Type d’échantillon Échantillons de selles (herbivores, omnivores ou carnivores, frais ou congelés)
Efficacité Binding capacity: 50 μg
Volume d’élution Volume d’élution : 30 à 100 μl
À utiliser avec (équipement) Dispositif d’interruption (p. ex. Vortex-Genie 2 avec porte-tubes à billes MN), centrifugeuse, mélangeur Vortex
À utiliser avec (application) Isolement de l'ADN génomique à partir d'échantillons de selles
Comprend DNA Stool Columns, Bead Tubes Type A, Inhibitor Removal Columns, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (2 mL, lid), Buffers
Nbre de réactions 250
Pureté A260/A280 : 1,7 - 1,9
Volume d’échantillon Environ 200 mg (180 à 220 mg)
Dimensions Fragment size: 200 bp - approx. 50 kbp
Heure du test 60 min/10 prep
Rendement Varies by sample type, quality and water content
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin DNA Stool
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol, guanidine hydrochloride